Learn More
Corning™ Matraces aforados de PMP de clase A reutilizables con tapones cónicos de PP
Código de producto. 11387871 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 5
paquete de 6
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11387871 50 ml paquete de 6
11367871 25 ml paquete de 6
11337871 10 ml paquete de 6
11377871 250 ml paquete de 5
11347871 100 ml paquete de 6
11357871 1 L paquete de 3
11397871 500 ml paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 11387871 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 5640P50
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esterilización en autoclave a 121 °C
El matraz translúcido se suministra con tapón cónico de polipropileno con una línea de graduación calibrada individualmente. El producto se fabrica según las tolerancias de la clase A definidas en la norma ISO 1042. Se suministran con un número de lote impreso y certificado. Estos matraces pueden esterilizarse en autoclave a 121 °C sin afectar a la tolerancia de graduación. La limpieza rutinaria recomendada hasta 60 °C preserva las marcas de graduación. La dimensión de altura es únicamente para el matraz, sin tapón.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 1,69 oz
Material del cierre Polipropileno
Color Translúcido
Descripción Línea de graduación calibrada individualmente
Diámetro exterior (imperial) 2 pulg
Capacidad (métrico) 50 ml
Material PMP
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 14 cm
Incluye Número de lote impreso y certificado
N.º por caja 6/caja
N.° por paquete 1/Paq.
Junta cónica estándar 12/21
Intervalo de temperatura (imperial) 140 °F
Intervalo de temperatura (métrico) 60 °C
Tolerancia 0,06 mL
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Diámetro exterior (métrico) 51 mm