Descripción
Para su uso con el agitador orbital Corning™ LSE™ y el agitador orbital de baja velocidad Corning™ LSE™.
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | Matraz Erlenmeyer de 125 mL |
| Tipo de producto | Pinzas |
| Para utilizar con (equipo) | Para matraz Enrlenmeyer de 125 ml, agitador orbital Corning™ LSE y agitador orbital de baja velocidad Corning™ LSE |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |