Descripción
- Dos puertos generosos de carga de 26 mm proporcionan acceso directo a la parte inferior de la cámara y flexibilidad para la carga y el vaciado estériles
- Tapones de rosca estándar de 33 mm con membranas no humectantes de poros de 0,2 μm selladas a los tapones que permiten el intercambio de gas, lo que evita la acumulación de presión y minimiza el riesgo de contaminación—
- Selección de tratamientos de superficie: superficie tratada para cultivo de tejidos estándar, superficie CellBIND y superficie con adherencia ultrabaja
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- A prueba de fugas
- El tratamiento de superficie Corning CellBIND™ mejora la adhesión celular lo que produce un aumento del crecimiento y rendimiento de las células y proporciona una fijación celular más coherente y uniforme. La superficie ayuda a las células a adaptarse a condiciones de suero reducido o sin suero, no requiere refrigeración o un manejo especial y es estable a temperatura ambiente.
- La superficie de adherencia ultrabaja incluye una capa de hidrogel unido de forma covalente que inhibe eficazmente la adhesión celular y minimiza la absorción de proteínas, la activación enzimática y la activación celular
Información de órdenes
Envasado individual
Certifications
Certificadas como apirógenas.
Compliance
El material de poliestireno cumple los requisitos de la clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP); proporciona una claridad óptica y una integridad estructural superiores.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 4,22 a 6,42 oz |
| Certificaciones/conformidad | USP Clase VI |
| Color del tapón | Naranja |
| Diámetro del cierre (métrico) | 33 mm |
| Capacidad (métrico) | De 125 a 190 ml |
| Material | Poliestireno |
| Incluye | 1 Chamber |
| Tipo de producto | Cámara de cultivo |
| Graduated | Sí |
| Área de cultivo | 636 cm² |
| Mostrar más |