Learn More
Corning™ Modificación de Iscove de DMEM cellgro™
Descripción
- Medio sintético altamente enriquecido y optimizado
- Proliferan rápidamente cultivos de alta densidad celular
- El IMDM contiene aminoácidos adicionales, vitaminas, selenio y tampón de HEPES
- Formulado con nitrato de potasio en lugar de nitrato férrico
- La adición de albúmina y transferrina puede ser necesaria para ciertos tipos de células
- La formulación contiene 25 mM de HEPES
- No contiene alfa-tioglicerol, beta-mercaptoetanol y bicarbonato sódico
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Formulario | Polvo |
| Tipo de producto | IMDM |
| Con aditivos | HEPES |
| Sin aditivos | Sin alfa;-tioglicerol, Sin beta-mercaptoetanol, Sin bicarbonato sódico |
| Cantidad | 1 x 10 L |
| Contenido y almacenamiento | 2° hasta 8 °C |