Learn More
Corning™ Embalaje flexible - Juego de tubos
Código de producto. 31932505 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Conjunto de tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Tipo de producto Tamaño de la unidad
31932505 Conjunto de tubos paquete de 10
1 options
Código de producto. 31932505 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9170000
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Juegos de tubos opcionales disponibles en combinación con todas las opciones de bolsa de un solo uso
Tubos flexibles, termosellables, resistentes a productos químicos transparentes de 91,44 cm (36 pulg.) de longitud y 6,35 mm (1/4 pulg.) de D.I.
Tapón Luer macho y Luer hembra
Tapón Luer hembra y Luer macho
Certificados de medios Corning disponibles en nuestra biblioteca de recursos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de tubos