Learn More
Corning™ Bolsas de recogida
Código de producto. 31932503 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,5 L
1 L
5 L
10 L
20 L
50 L
100 L
200 L
Descripción de la película:
EVA
ULDPE
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 15
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Descripción de la película unitSize
31932503 1 L EVA paquete de 15
17283574 1 L EVA cada uno
17273574 0,5 L EVA cada uno
31932513 0,5 L EVA paquete de 15
16438983 5 L EVA cada uno
31932495 5 L EVA paquete de 15
16458983 20 L EVA cada uno
31932520 20 L EVA paquete de 15
16448983 10 L EVA cada uno
31932502 10 L EVA paquete de 15
16468983 50 L EVA cada uno
31932518 50 L EVA paquete de 15
17213584 100 L ULDPE cada uno
17223584 200 L ULDPE cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 31932503 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 9120042
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bolsas de recogida con tres puertos para aplicaciones biofarmacéuticas
Las bolsas de recogida Corning están disponibles en configuraciones colgantes 2D con múltiples volúmenes de bolsas y configuraciones de conectores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Estilo de los tubos Tubos flexibles termosellables
Descripción de la película EVA
N.º por caja 1 unidad
N.° por paquete 1/paq.
Detalle del puerto Conector MPC macho con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.), conector MPC hembra, conector MPC hembra con conector dentado de 6,35 mm (0,25 pulg.), tapón MPC macho, punto de inyección separable
Cantidad Unidad
Capacidad (métrico) 1 L