Descripción
- Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente
- Superficie tratada que ayuda a las células a adaptarse a condiciones de suero reducido o sin suero; estables a temperatura ambiente
- Ideales para cultivo de células a corto y largo plazo
- Disponible con tapones ventilados que contienen una membrana no humectante de 0,2 μm sellada al tapón, que proporciona un intercambio estéril y uniforme de gases al tiempo que minimiza el riesgo de contaminación; o tapones de tipo fenólico para su uso en sistemas abiertos que requieren intercambio de gases
- 3290 el matraz incluye un cuello rediseñado para facilitar el vertido de medios, una altura más baja (35,56 mm) (1,4 pulgadas) para reducir la altura de apilado y un tapón de ventilación con geometría de rejilla de soporte de círculo concéntrico de tipo Costar™
- Selección de cuello inclinado o en ángulo
- Los matraces de cuello inclinado facilitan el vertido y mejoran el acceso al matraz para el pipeteo o el raspado
- El cuello en ángulo mejora el acceso para pipeteo y reduce el derrame del medio en el cuello
- Números de lote impresos para facilitar la trazabilidad
- Esterilizadas mediante irradiación gamma
- Certificados como apirógenos
- Integridad probada al 100 %
- Los matraces 431328 y 431346 están preetiquetados con código de barras para su uso con el sistema robótico SelecT™
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | No |
| Capacidad (imperial) | 2,02 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 60 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una fijación celular óptima |
| Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
| Estilo de cuello | Inclinado |
| Forma | Rectangular |
| Mostrar más |