Learn More
Corning™ Microplacas de superficie CellBIND™
BIOPHARMA
Código de producto. 10224882 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
0,95 cm2
1,9 cm<>2>
3.8 cm2
9,5 cm2
Capacidad (métrico):
0,28 mL (pocillo)
0,57 mL (pocillo)
2,9 mL (Pozo)
6,9 mL
Volumen de trabajo (métrico):
0,19 a 0,28 mL
0,38 a 0,57 mL
0,76 a 1,14 mL
1,9 a 2,9 mL
Número de pocillos:
6
12
24
48
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Área de cultivo Capacidad (métrico) Volumen de trabajo (métrico) Número de pocillos Tamaño de la unidad
10224882 1,9 cm<>2> 0,57 mL (pocillo) 0,38 a 0,57 mL 24 50 PCS
10739864 3.8 cm2 6,9 mL 0,76 a 1,14 mL 12 50 PCS
10234832 9,5 cm2 2,9 mL (Pozo) 1,9 a 2,9 mL 6 paquete de 50
10251443 0,95 cm2 0,28 mL (pocillo) 0,19 a 0,28 mL 48 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10224882 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3337
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Tratadas con CellBIND™ para ayudar a las células a adaptarse a medios de suero reducido o sin suero y mejorar la fijación celular para aumentar el crecimiento celular y el rendimiento. Las microplacas de superficie Corning™ CellBIND™ se han fabricado con poliestireno transparente para una visibilidad óptima y están disponibles en diversos formatos de pocillos.
Tratadas con CellBIND™ para ayudar a las células a adaptarse a medios de suero reducido o sin suero y mejorar la fijación celular para aumentar el crecimiento celular y el rendimiento. Las microplacas de superficie Corning™ CellBIND™ se han fabricado con poliestireno transparente para una visibilidad óptima y están disponibles en diversos formatos de pocillos.
  • Códigos alfanuméricos individuales para la identificación de pocillos, fondo plano
  • Con tratamiento para una fijación celular óptima (salvo que se indique lo contrario)
  • La superficie Corning™ CellBIND™ es un novedoso tratamiento de cultivo celular que aumenta la humectabilidad de la superficie para una fijación celular más uniforme y consistente.
  • Las placas con superficie de adherencia ultrabaja incluyen una capa de hidrogel unida covalentemente que minimiza la fijación celular, la absorción de proteínas y la activación celular.
  • La superficie de osteoensayo Corning es un recubrimiento cristalino inorgánico, creando una superficie que imita el hueso in vivo, para cultivo celular óseo in vitro y ensayos.
  • Estéril
  • Apirógenas
Certifications
Certificados como apirógenos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Capacidad (métrico) 0,57 mL (pocillo)
Color Transparente
Área de cultivo 1,9 cm<>2>
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie CellBIND
Tipo Placa de cultivo celular de múltiples pocillos
Volumen de trabajo (métrico) 0,38 a 0,57 mL
Número de pocillos 24
Incluye Tapa
N.º por caja 50/Cajas de cartón
N.° por paquete 5/Paq.