Learn More
Corning™ Tamices celulares estériles
BIOPHARMA
Código de producto. 15380801 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de malla:
40 μm
70 μm
100 μm
Color:
Amarillo
Azul
Blanca
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de malla Color unitSize
15380801 100 μm Amarillo paquete de 50
15360801 40 μm Azul paquete de 50
15370801 70 μm Blanca 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15380801 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431752
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aíslan rápidamente células primarias con el fin de obtener una suspensión de células simples uniforme a partir de tejidos. Los filtros celulares estériles Corning™ son ideales para la preparación de muestras de citometría de flujo y se utilizan con
  • Malla de nailon resistente disponible en tres tamaños de poro (40, 70 o 100)μm) para una variedad de aplicaciones
  • Encaja en todas las marcas principales de tubos cónicos de 50 ml
  • El dispositivo no citotóxico cuenta con bastidores de polipropileno codificados por colores
  • Zona de agarre para la manipulación con pinzas
  • Esterilizadas mediante irradiación gamma
  • Se utiliza para prefiltrar soluciones que contienen partículas. > μ40 m y para limpiar suspensiones celulares antes del subcultivo, recuento y análisis o congelación
  • Envasados individualmente en bolsas de apertura fácil
Para la preparación de:
  • Suspensiones de células simples de células sanguíneas
  • Muestras para cultivos de células primarias e inmunógenos
  • Células primarias de tejido
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material de malla Nailon
Color Amarillo
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (equipo) Tubos cónicos, 50 ml
Tamaño de malla 100 μm