Descripción
- Apilable, poliestireno
- El tratamiento para cultivo celular favorece un crecimiento y una fijación celulares óptimos
- Probado para esterilidad, toxicidad, fijación celular y promoción del crecimiento
- Las superficies ópticamente transparentes proporcionan una visualización del microscopio sin distorsiones
- Número de lote impresos para ayudar en la trazabilidad del producto
- Estériles y apirógenos
Tipos de tapón
- Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
- Tapones de sellado para cultivos herméticos
- Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
- Faldón antivuelco
- Graduaciones moldeadas
- Áreas de marcación mate en ambos lados
- Barra de soporte en la parte superior
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 2,36 oz |
| Color del tapón | Naranja |
| Material del cierre | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 70 mL |
| Material | Poliestireno |
| Para utilizar con (aplicación) | Para una fijación celular óptima |
| Incluye | Números de lote para facilitar la trazabilidad |
| Estilo de cuello | Inclinado |
| Forma | Rectangular |
| Revestimiento de superficie | Tratado con cultivo de tejidos |
| Mostrar más |