Learn More
Corning™ Matraces con tratamiento para cultivo celular
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10226821 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
275 mL
600 mL
720 ml
750 mL
1000 mL
Tipo de tapón:
Con ventilación
Estilo fenólico
Fenólico
Tapón Sello
Ventilación
Estilo de cuello:
Angular
Inclinado
Recto
Tamaño de la unidad:
100 PCS
25 PCS
50 PCS
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 500
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tipo de tapón Estilo de cuello unitSize
10226821 750 mL Fenólico Angular paquete de 50
10767442 750 mL Tapón Sello Angular 50 PCS
10288990 70 mL Con ventilación Inclinado paquete de 200
10619151 70 mL Tapón Sello Inclinado paquete de 500
10439711 600 mL Tapón Sello Inclinado 50 PCS
10585901 600 mL Con ventilación Inclinado 50 PCS
10706872 600 mL Fenólico Inclinado paquete de 50
10492371 275 mL Ventilación Inclinado 100 PCS
10790113 70 mL Fenólico Inclinado paquete de 500
10296861 750 mL Con ventilación Angular 50 PCS
10586281 1000 mL Tapón Sello Angular 25 PCS
10144001 1000 mL Con ventilación Angular 25 PCS
10035230 720 ml Estilo fenólico Recto 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10226821 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    380.00€
    354.59€ / paquete de 50
    Ahorro 25.41€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con poliestireno virgen ópticamente transparente para ofrecer una visibilidad óptima y una visualización microscópica sin distorsión. Los matraces tratados para cultivo de células Corning™ están disponibles en una amplia variedad de tamaños, diseños y estilos de apilamiento para satisfacer las necesidades de diagnóstico de los laboratorios.
  • Apilable, poliestireno
  • El tratamiento de superficie para cultivo celular favorece la fijación y la proliferación celular
  • Probado para esterilidad, toxicidad, fijación celular y favorecimiento del crecimiento
  • Las superficies ópticamente transparentes proporcionan una visualización sin distorsión
  • Número de lote impreso para trazabilidad del producto
  • Estériles y apirógenos
Tipos de tapón
  • Tapones de rosca de estilo fenólico para cultivos que requieren el intercambio de gases
  • Tapones de sellado para cultivos herméticos
  • Tapones de ventilación para minimizar la contaminación de cultivos de células con el intercambio de gases
Los matraces de cuello inclinado incluyen:
  • Faldón antivuelco
  • Graduaciones moldeadas
  • Áreas de marcación mate en ambos lados
  • Barra de soporte en la parte superior
  • El cuello rediseñado del matraz de 75 cm2 presenta un cuello rediseñado para facilitar el vertido de medios, 1,4 in (3,6 cm) de altura para una altura de apilamiento más baja; la tapa de ventilación tiene Costar™ -círculo concéntrico de estilo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (imperial) 25,3 oz
Color del tapón Negro
Material del cierre HDPE
Capacidad (métrico) 750 mL
Material Poliestireno
Para utilizar con (aplicación) Para una fijación celular óptima
Incluye Números de lote para facilitar la trazabilidad
Estilo de cuello Angular
Forma Rectangular
Revestimiento de superficie Tratado con cultivo de tejidos
Graduated Sí
Mouth Style Threaded
Esterilidad Estéril
Tipo de tapón Fenólico
Área de cultivo 175 cm2
Tratamiento de superficie Tissue Culture-treated
Volumen de trabajo (métrico) 250 mL
Tamaño del tapón 33 mm
Cantidad 50/Cs., 50/Pk.