Learn More
Corning™ Placas de ensayo de polipropileno de 96 pocillos blancas y negras
Código de producto. 17710698 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17710698 Blanco paquete de 100
10285421 Negro paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17710698 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3355
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    458.41€
    411.63€ / paquete de 100
    Ahorro 46.78€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Menor adherencia del compuesto y mayor resistencia a los disolventes que las placas de poliestireno
  • Ideal para ensayos de fluorescencia y luminiscencia y para el almacenamiento de compuestos
  • Pocillos de fondo redondo
  • Superficie sin tratar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Blanco
Material Polipropileno
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Redondo
Para utilizar con (aplicación) Ideal para ensayos de fluorescencia y luminiscencia y para el almacenamiento de compuestos