Learn More
Corning™ BioCoat™ de 384 pocillos, tratamiento con poli-D con lisina, microplaca de fondo plano
Descripción
La poli-D-lisina (PDL) y la poli-L-lisina (PLL) son compuestos sintéticos que mejoran la adhesión celular y la absorción de proteínas mediante la alteración de las cargas superficiales en el sustrato de cultivo. Además de promover la adhesión celular, los tratamientos de superficie de poli-lisina aceleran el crecimiento de la neurita y mejoran la supervivencia de muchas células primarias del sistema nervioso central (SNC) en el cultivo. Como la PDL y la PLL son moléculas sintéticas, no estimulan la actividad biológica en las células cultivadas en ellas y no introducen impurezas transportadas por polímeros naturales.
Aplicaciones:
- Fijación y dispersión de distintos tipos de células
- Diferenciación celular y crecimiento neurita.
- Fijación de líneas celulares transfectadas fastidiosas.
- Apoyar la supervivencia de las neuronas primarias en el cultivo.
- Cultivo de suero libre o reducido
Fuente
- PDL, sintética (MW 75-150 kD)
- PLL, sintético (MW 30-70 kD)
Control de calidad
- Se ha probado para determinar la capacidad de promover una fijación firme de las células RCG.
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
Almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI, SBS |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Contenido y almacenamiento | De 4 °C a 30 °C |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Envase | 20/paq., 80/caja |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| Tipo de producto | Estándar |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Mostrar más |