Learn More
Corning™ Placas de cultivo con tratamiento para CT de laminina BioCoat™
Descripción
La laminina (LM), un componente importante de las membranas basales, es una glucoproteína multifuncional que se utiliza como sustrato para cultivar y mantener la función diferenciada de una amplia variedad de células. Se ha demostrado que, en cultivos, la laminina estimula el crecimiento de la neurita, promueve la fijación celular, la quimiotaxis, la diferenciación celular y la supervivencia neuronal.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Inducción de la diferenciación celular y el crecimiento de neuritas.
- Aumenta la proliferación de mioblastos
- Estudios de los efectos de la laminina en el comportamiento celular
- Ensayos de fijación celular
Fuente
Control de calidad
- Probado en cuanto a su capacidad para iniciar la diferenciación (crecimiento de neuritas) de células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata NG-108
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- Pureza de laminina >90 % por SDS-PAGE (contiene entactina)
Almacenamiento
Información de órdenes
Cantidades a granel disponibles; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Especificaciones
| Forma del fondo | Redondo |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 58,1 cm2 |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Redondo |
| Tipo | Placa de cultivo celular |
| N.º por caja | 10/Cajas de cartón |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Membrana de soporte | Laminina |
| Diámetro (métrico) | 100 mm |