Learn More
Corning™ Placa multipocillo de laminina/fibronectina BioCoat™
Código de producto. 10040801
Change view
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Color unitSize
10040801 Transparente paquete de 5
1 options
Código de producto. 10040801 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354670
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Un entorno in vitro para la fijación de células neuronales y la extensa formación de procesos
Útil para la construcción de sistemas de modelo de células neuronales para el estudio de la función, el desarrollo y las enfermedades del sistema nervioso central (SNC), así como para el descubrimiento de nuevos agentes terapéuticos.—
  • Se ha demostrado que la laminina (LM) y la fibronectina humana (HFN) participan en la fijación celular neuronal, la migración de células de la cresta neural, el crecimiento de neuritas y el crecimiento y la regeneración de axones
  • La fibronectina humana se deriva a partir de plasma humano; la laminina a partir de tumor de ratón EHS
  • Se analizan cultivos enriquecidos con neuronas corticales primarias de rata para comprobar si hay cambios inducidos por agonistas receptores en el calcio intracelular mediante el uso de Fluo-3A (indicador de calcio fluorescente de longitud de onda larga)
  • Cada lote se ha probado con resultados negativos para bacterias y hongos
El plasma humano utilizado en la preparación de este producto ha sido probado con resultados negativos para anticuerpos de VIH y HBsAg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Área de cultivo 0,32 cm2
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Forma del pocillo Flat Bottom (F-well)
Para utilizar con (aplicación) Mejora de la fijación de células neuronales a plástico y vidrio, promoción del crecimiento de neuritos, cultivo de células gliales como una capa subyacente para las neuronas, construcción de sistemas de modelo de células neurales para estudiar la función, el desarrollo y las enfermedades del SNC
Fuente Laminina y fibronectina humana