Learn More
Corning™ Placa multipocillo BioCoat™ de fibronectina
Descripción
- Diseñado para reproducir fielmente entornos in vivo y mejorar la expresión de la morfología específica de las células. Se suministra con matrices extracelulares pre-aplicadas, lo que facilitará la adaptación de las células en cultivos in vitro
- Las membranas microporosas permiten la difusión de iones, proteínas de bajo peso molecular y otras sustancias por las superficies celulares apicales y basolaterales, para simular el entorno natural de células in vivo
- Las membranas de baja densidad de poro de tereftalato de polietileno (PET) con surcos grabados ofrecen una cómoda visualización de las células vivas con un microscopio de contraste de fase
- Tienen propiedades de bajo nivel de unión que minimizan la pérdida de moléculas pequeñas
El plasma humano utilizado en la preparación de este producto ha sido probado con resultados negativos para anticuerpos de VIH y HBsAg. Estos productos se han diseñado exclusivamente para investigación y no para fines de diagnóstico.
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 6 x 8 |
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Tapón incluido |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Transparente |
| Área de cultivo | 0,75 cm cuadrados |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |