Learn More
Corning™ Placa multipocillo BioCoat™ de fibronectina
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10030781
Cambiar vista
Click to view available options
Área de cultivo:
9,6 cm2
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Área de cultivo unitSize
10030781 9,6 cm2 paquete de 5
1 options
Un ítem de este grupo coincide exactamente con la referencia 0877456
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Código de producto. 10030781 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 354402
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un ítem de este grupo coincide exactamente con la referencia 0877456
En octubre de 2012, Corning adquirió la mayoría de los negocios de Becton Dickinson Discovery Labware. En 2015, se completó la integración de la parte de productos biológicos de las marcas de Discovery Labware (incluidas Matrigel™, BioCoat™, FluoroBlok™ y PureCoat™) en su gama creciente de marcas de Corning Life Sciences. Observará cambios en el material gráfico de sus productos y envases, pero tanto los propios productos como sus números de catálogo seguirán siendo los mismos.
Promoción de la propagación y la fijación celular
La fibronectina humana (HFN) es una glicoproteína ampliamente distribuida que se utiliza como sustrato para promover la unión de las células a través de su secuencia RGD de dominio de unión central. La HFN es un producto de la mayoría de las células mesenquimales y epiteliales y está presente tanto en la ECM como en el plasma. La función principal de la HFN parece ser la migración celular durante la cicatrización y el desarrollo de la herida, la regulación del crecimiento y la diferenciación celular, y la hemostasia/trombosis.
Aplicaciones:
  • Promoción de la propagación y la fijación celular
  • Rápida expansión de poblaciones celulares
  • Cultivo de suero libre o reducido
  • Ensayos de fijación celular
  • Estudios de los efectos de la HFN en el comportamiento celular
  • Mejora de la supervivencia de células primarias en el cultivo
Fuente
  • Plasma humano
NOTA: Material de origen analizado para el antígeno de la hepatitis B y el anticuerpo VIH-1
Control de calidad
  • Se ha probado la capacidad de facilitar la fijación y la propagación de células de riñón de hámster BHK-21
  • Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
  • > 90 % de pureza de fibronectina con dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE)
Almacenamiento
  • De 2 °C a 8 °C. No la congele.
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
matriz, red, conjunto 2 x 3
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Sí
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Área de cultivo 9,6 cm2
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Tipo Placa de cultivo celular de múltiples pocillos
Número de pocillos 6
Para utilizar con (aplicación) Fomento de la adhesión y diseminación celular, rápida expansión de poblaciones celulares, aumento de la proliferación de células PC12, estudios de los efectos del colágeno IV en el comportamiento celular, ensayos de adhesión celular
Incluye Tapa
N.º por caja 5/Cajas de cartón
N.° por paquete 1/Paq.
Cantidad 5/Cajas de cartón.
Fuente Fibronectina humana
Requisitos de almacenamiento 2°C a 8°C