Learn More
Corning™ BioCoat™ de 96 pocillos, tratamiento con fibronectina, microplaca de fondo plano
Descripción
Las microplacas negras de fondo de vidrio de alta calidad óptica son ideales para la realización de ensayos basados en células de alto contenido mediante sistemas de adquisición de imágenes. El fondo de vidrio proporciona una superficie plana y ópticamente transparente que reduce el tiempo de enfoque automático, aumenta el rendimiento y es ideal para el crecimiento celular.
- Cristal de alta calidad óptica y resistente a los arañazos
- Espesor del fondo de cristal de 200 μm es muy adecuado para la microscopía de imágenes.
- Planitud del fondo <50 μm para garantizar la planaridad de los dispositivos de imágenes
- Baja fluorescencia de fondo y mínima diafonía para proporcionar la máxima calidad óptica posible para ensayos basados en células.
- La microplaca de 96 pocillos de media área reduce el consumo de reactivos.
Información de órdenes
Se suministran en placas de cultivo celular Falcon™ Companion listas para usar
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Zona media |
| Tapa | Sin tapa |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Área de cultivo | 0,32 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negro, Fondo transparente |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Fibronectina |
| Forma del pocillo | Base redonda y plana (pocillo F) |
| Mostrar más |