Learn More
Corning™ Placas multipocillos de colágeno IV BioCoat™
Descripción
- El colágeno tipo IV es un componente ubicuo en las membranas basales y proporciona el mayor soporte estructural para esta matriz. Cuando se monta la malla de colágeno IV, proporciona un soporte para el ensamblaje de otros componentes de la membrana basal a través de interacciones con laminina, entactina/nidógeno y proteoglicano de sulfato de heparán. El colágeno IV es útil como sustrato para el crecimiento de células epiteliales, endoteliales, musculares y nerviosas. El colágeno IV desempeña una función en la regulación del crecimiento, la diferenciación y la fijación celulares, así como de la formación de tejido.
Aplicaciones:
- Promoción de la propagación y la fijación celular
- Diferenciación celular y crecimiento neurita.
- Aumento de la proliferación de células PC12
- Estudios de los efectos del colágeno IV en el comportamiento celular
- Ensayos de fijación celular
Fuente
- Tumor de ratón latritico Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)
Control de calidad
- Probado en cuanto a su capacidad para iniciar la diferenciación (crecimiento de neuritas) de células de neuroblastomas de ratones/gliomas de rata NG-108
- Probado con resultados negativos para bacterias y hongos
- >90 % de pureza de colágeno IV por SDS-PAGE
Almacenamiento
- De 2 °C a 8 °C No la congele.
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 4 x 6 |
| Color del tapón | Transparente |
| Cierre incluido | Sí |
| Material del cierre | Poliestireno |
| Forma del fondo | Plano |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| Forma | Rectangulares |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | Colágeno tipo IV |
| Mostrar más |