Learn More
Corning™ BioCoat™ de 96 pocillos, Microplaca de fondo plano, con tratamiento de colágeno tipo IV
Descripción
Los productos Corning BioCoat están disponibles en una variedad de opciones prerevestidas y son una solución perfecta para mejorar la fijación y el crecimiento celulares de una gran variedad de células primarias y células transformadas en cultivos con y sin suero. Corning ofrece capacidades de revestimiento personalizadas.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Área de cultivo | 0,32 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | Estéril |
| Tratamiento de superficie | Colágeno tipo IV |
| Mostrar más |