Descripción
- Diseñado para retirar las tiras Stripwell™ del soporte tipo cartón de huevos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Tipo de producto | Expulsor de tiras |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Base plana (pocillo F) |
| Para utilizar con (aplicación) | Diseñado para retirar las tiras Stripwell™ del soporte tipo cartón de huevos |
| N.º por caja | 5/caja |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Mostrar más |