Learn More
Corning™ Placas de ensayo de baja fluorescencia óptica especial de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10113861 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Negro, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color unitSize
10113861 Negro, Fondo transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 10113861 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3615
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
  • Los fondos son un 60 % más delgados que los de microplacas de poliestireno convencionales, lo que se traduce en una fluorescencia de fondo más baja y unas lecturas de hasta 340 nm.
  • Las paredes opacas evitan la diafonía entre pocillos.
  • El fondo plano ópticamente transparente permite la visualización microscópica directa.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Envase 4 envases interiores de 25
    Color Negro, Fondo transparente
    Tipo de producto Microplaca de ensayo de 96 pocillos (sin tratar)
    Material Poliestireno
    Volumen del pocillo (métrico) 360 μl
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie Sin tratar
    Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
    Para utilizar con (aplicación) Espectroscopía, polarización y adquisición de imágenes
    N.º por caja 100/caja
    N.° por paquete 25/Paq.
    Cantidad 100/caja