Especificaciones
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 4 envases interiores de 25 |
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos |
| Material | Poliestireno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 360 μl |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 75 to 200 μl |
| Mostrar más |