Learn More
Corning™ Microplaca con base de vidrio con imágenes de alto contenido de media área de 96 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 13539050 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
13539050 Negro paquete de 10
1 options
Código de producto. 13539050 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4580
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    353.00€
    347.51€ / paquete de 10
    Ahorro 5.49€
    1% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Las microplacas negras de fondo de vidrio de alta calidad óptica son ideales para la realización de ensayos basados en células de alto contenido mediante sistemas de adquisición de imágenes
Las microplacas negras de fondo de vidrio de alta calidad óptica son ideales para la realización de ensayos basados en células de alto contenido mediante sistemas de adquisición de imágenes. El fondo de vidrio proporciona una superficie plana y ópticamente transparente que reduce el tiempo de enfoque automático, aumenta el rendimiento y es ideal para el crecimiento celular.
  • Cristal de alta calidad óptica y resistente a los arañazos
  • Espesor del fondo de cristal de 200 μm es muy adecuado para la microscopía de imágenes.
  • Planitud del fondo <50 μm para garantizar la planaridad de los dispositivos de imágenes
  • Baja fluorescencia de fondo y mínima diafonía para proporcionar la máxima calidad óptica posible para ensayos basados en células.
  • La microplaca de 96 pocillos de media área reduce el consumo de reactivos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Color Negro
Material Copolímero de cicloolefina
N.° de pocillos 96
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Proporciona una superficie plana y ópticamente transparente que reduce el tiempo de enfoque automático, aumenta el rendimiento y es ideal para el crecimiento celular
N.º por caja 10/caja
N.° por paquete 1/Paq.