Learn More
Corning™ Microplacas NBS™ de poliestireno de fondo plano y media área de 96 pocillos
Tienda Corning Productos
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Zona media |
| Tapa | Sin tapa |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Negro |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 25 to 125 μl |
| Esterilidad | No estéril |
| Tratamiento de superficie | No adherente |
| Forma del pocillo | Base plana (pocillo F) |
| Mostrar más |