Learn More
Corning™ Microplaca NBS de poliestireno de fondo plano sin tapa de 96 pocillos
Código de producto. 10656853 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Volumen de trabajo (métrico):
De 25 to 125 μl
De 75 to 200 μl
Formato:
Estándar
Zona media
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Volumen de trabajo (métrico) Formato Tamaño de la unidad
10656853 Negro De 75 to 200 μl Estándar paquete de 25
10173682 Blanco De 25 to 125 μl Zona media 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10656853 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3991
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    341.26€
    306.28€ / paquete de 25
    Ahorro 34.98€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
No estériles
  • Diseñado para reducir la diafonía entre pocillos
  • Las microplacas blancas mejoran las señales luminiscentes y tienen baja luminiscencia de fondo.
  • Las microplacas negras tienen baja flourescencia de fondo y minimizan la dispersión de la
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Formato Estándar
    Tapa Sin tapa
    matriz, red, conjunto 8 x 12
    Color Negro
    Material Poliestireno
    N.° de pocillos 96
    Volumen de trabajo (métrico) De 75 to 200 μl
    Esterilidad No estéril
    Tratamiento de superficie No adherente
    Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
    Para utilizar con (aplicación) Ideal para reducir la unión de ácidos nucleicos y proteínas en concentraciones bajas y aumentar la señal-ruido de ensayos
    N.º por caja 25/caja
    N.° por paquete 5/Paq.
    Cantidad 25/caja