Learn More
Corning™ Matraz giratorio de vidrio reutilizable de 8 l con tapón central plano de 100 mm y 4 brazos laterales verticales
Código de producto. 10427681 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
:
8 l; 100 mm
Código de producto.
10427681 8 l; 100 mm
1 options
Código de producto. 10427681 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 45108L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El diseño elástico del propulsor garantiza una agitación óptima
  • Se puede utilizar con motor de accionamiento directo o conjunto de paleta de accionamiento magnético
  • Los deflectores laterales mejoran la aireación y la agitación del contenido del matraz
  • El exclusivo diseño «elástico» del propulsor garantiza una agitación óptima
  • los brazos laterales verticales de 4, 45 mm permiten su uso con sondas y conectores de brazo lateral
  • Los vasos son de vidrio de borosilicato. Otras piezas están hechas de materiales que pueden limpiarse y esterilizarse para minimizar el riesgo de citotoxicidad.
  • Relaciones de altura a anchura uniformes para una mayor previsibilidad al ampliar en toda la gama de tamaños de recipientes
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Naranja
Material del cierre Polipropileno
Diámetro exterior (imperial) 9,2 in
Diámetro del tapón central (métrico) 10 cm
Diámetro del cuello central (métrico) 100 mm
Diámetro del brazo lateral interior (métrico) 2,9 cm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 10 cm
Diámetro del tapón del brazo lateral (métrico) 4,5 cm
Capacidad (métrico) 8 L
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Motor de accionamiento directo o conjunto de paletas de accionamiento magnético
Altura (imperial) 17,3 in
Altura (métrico) 44 cm
Incluye Tapa central y 4 brazos laterales verticales
Estilo de cuello Vertical
N.º por caja 1/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Ángulo del brazo lateral Vertical
Aberturas del brazo lateral 4
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 234 mm