Learn More
Corning™ Microplamaca en forma de U, 384Pocillos, Ultra-Baja adherencia
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15354077 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Esterilidad Tamaño de la unidad
15354077 Estéril paquete de 5
1 options
Código de producto. 15354077 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4516
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Color:negro, fondo transparente; Esterilidad:estéril
Con su novedoso y exclusivo diseño, estas microplacas son ideales para generar y analizar esferoides multicelulares en 3D en la misma microplaca. Superficie de adherencia ultrabaja que permite la formación uniforme y reproducible de esferoides multicelulares en 3D. El cuerpo de la microplaca opaco negro protege cada pocillo de fondo redondo y transparente ópticamente de la diafonía entre pocillos.
  • Fondo redondo transparente con cuerpo de microplaca negro y opaco
  • Unión covalente de superficie de unión ultra baja (ULA) para reducir la adhesión celular a la superficie del pocillo
  • La nueva geometría de los pocillos ayuda a generar esferoides uniformes y únicos en todos los pocillos, lo que permite una visualización automatizada.
  • El diseño exclusivo protege cada pocillo para minimizar la diafonía entre pocillos.
  • Puede cultivar y analizar esferoides en la misma microplaca sin necesidad de transferirlos a una nueva microplaca.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Con tapa
Área de cultivo 0,06 cm2
matriz, red, conjunto 16 x 24
Envase 5/Paq.
Color Negro, Fondo transparente
Tipo de producto Microplaca esferoidal
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 20 to 80 μl
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Unión ultrabaja
Volumen total del pocillo (métrico) 90 μl
Forma del pocillo Base redonda (pocillo U)
Incluye Tapón
N.º por caja 5/caja
N.° por paquete 1/Paq.