Learn More
Corning™ Microplacas de 384 pocillos de superficie no adherente (NBS™)
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10266083 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Clear Bottom
Negro
Color de pocillo:
Blanco
Negro
Transparente
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Color de pocillo Código de barras unitSize
10266083 Blanco Blanco Incluye código de barras 50 PCS
10728402 Negro Transparente Sin código de barras paquete de 100
10317511 Blanco, Clear Bottom Transparente Sin código de barras paquete de 100
10782684 Negro Negro Incluye código de barras paquete de 50
11353725 Blanco Transparente Incluye código de barras paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10266083 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3574BC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00€
    699.09€ / paquete de 50
    Ahorro 50.91€
    6% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Relación señal-ruido mejorada
  • Ideal para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia
  • La superficie de polímero modificada es hidrófila y no iónica, lo que minimiza la interacción biológica dentro de los pocillos para reducir la unión inespecífica y los costes de reactivos
  • Reduce considerablemente la unión de proteínas y ácidos nucleicos a polímeros, mantiene la actividad enzimática e inhibe la adhesión de un número de líneas de células Estables en soluciones acuosas con EtOH
  • Uso en escala de temperatura de 4 °C a 37 °C (de 39 °F a 99 °F).
  • Pocillos de fondo plano
  • Compatibles con una amplia gama de lectores de placas, sistemas de manipulación de líquidos y sistemas robóticos
Placas con códigos de barras genéricos
  • El formato de código de 128 barras garantiza la compatibilidad con la mayoría de los lectores de códigos de barras y sistemas de software
  • Para evitar confusiones, el tratamiento de la superficie de los pocillos de las microplacas se identifica fácilmente
  • Etiquetas aplicadas en los cuatro lados de la placa Sin duplicados de número de secuencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Blanco
Para utilizar con (equipo) Lectores de placa, manipuladores de líquidos y sistemas robóticos
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 20 to 80 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie No adherente
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Para utilizar con (aplicación) Para ensayos homogéneos, como ensayos de proximidad de centelleo (SPA) y ensayos de fluorescencia
N.º por caja 50/caja
N.° por paquete 10/Paq.
Cantidad 50/caja
Intervalo de temperatura (imperial) De 39° a 99 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 4 °C a 37 °C
Color de pocillo Blanco