Learn More
Corning™ Microplacas sólidas de bajo volumen de 384 pocillos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10679029 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Tratamiento de superficie:
Cultivo tisular
No adherente
Sin tratar
Volumen de trabajo (métrico):
De 2 to 20 μl
De 2 to 25 μl
De 5 to 40 μl
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 100
paquete de 50
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tratamiento de superficie Volumen de trabajo (métrico) Código de barras unitSize
10679029 Blanco Sin tratar De 5 to 40 μl Sin código de barras 50 PCS
10342952 Blanco No adherente De 5 to 40 μl Sin código de barras paquete de 100
10699921 Blanco Sin tratar De 5 to 40 μl Sin código de barras paquete de 100
10064094 Blanco No adherente De 5 to 40 μl Sin código de barras paquete de 50
10167431 Negro Sin tratar De 2 to 25 μl Sin código de barras paquete de 100
10027781 Negro Cultivo tisular De 2 to 20 μl Sin código de barras paquete de 100
10583234 Blanco No adherente De 5 to 40 μl Incluye código de barras paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10679029 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3825
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.00€
    560.61€ / paquete de 50
    Ahorro 39.39€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mismos volúmenes bajos de reactivos que las placas de 1536 de pocillos sin la necesidad de nuevos instrumentos
Las placas de poliestireno incorporan un exclusivo diseño de pocillo de cuadrado a redondo con un fondo de forma cónica que proporciona un acceso y una adquisición de imágenes más sencillos para lograr un rendimiento excelente en los ensayos.
  • El fondo reduce la captura de líquido y aire, aumenta la relación de señal-ruido y reduce la señal FP (mP) cuando se trabaja con volúmenes muy bajos
  • Cada pocillo tiene un borde elevado para reducir la contaminación cruzada durante el ensayo y el proceso de manipulación de líquidos
  • Elija entre placas negras para aplicaciones de fluorescencia o blancas para aplicaciones de luminiscencia
Placas de superficie de unión elevada
  • Ideal para inmunoensayos
  • Pueden unir biomoléculas medias (> 10 kDa) y grandes que poseen grupos iónicos y/o regiones hidrófobas
  • Volumen de trabajo: De 2 a 20 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Formato Estándar
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Blanco
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 5 to 40 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Para utilizar con (aplicación) Facilita el acceso y la adquisición de imágenes para lograr un rendimiento de los ensayos superior, aplicaciones de fluorescencia, reducir la contaminación cruzada durante los ensayos y el proceso de manipulación de líquidos
Cantidad 50/caja
Color de pocillo Blanco