Learn More
Corning™ 384 Pocillos, con tratamiento para cultivo, Microplaca de bajo volumen
Tienda Corning ProductosDescripción
Diseñada para reducir la diafonía entre pocillos durante los ensayos de luminiscencia y fluorescencia.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Con tapa |
| Área de cultivo | 0,03 cm2 |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Tipo de enlace | Tratado con TC |
| Color | Blanco |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 384 |
| Volumen de trabajo (métrico) | De 5 to 40 μl |
| Mostrar más |