Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 384 pocillos y de color blanco o negro
Código de producto. 15212239 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15212239 50/caja paquete de 50
1 options
Código de producto. 15212239 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 3570BC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    665.00€
    617.09€ / paquete de 50
    Ahorro 47.91€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno sólidas blancas o negras de 384 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a op
  • Mínima diafonía entre pocillos
  • Microplacas blancas que mejoran las señales luminiscentes y tienen luminiscencia de fondo baja
  • Microplacas negras que tienen fluorescencia de fondo baja y minimizan la dispersión de luz
  • Disponible sin tratar para ensayos basados en solución, con alta unión para aplicaciones de inmunoensayo o cultivo de tejido tratado para crecimiento celular.
  • Poliestireno de grado médico
  • Volumen del pozo: 112 μL
  • Volumen de trabajo: μ20 L a 80 μL
  • Área de superficie/pozo: 0,06 cm2
  • Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
  • Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
  • Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 50/caja