Learn More
Corning™ Microplacas de poliestireno sólidas de 384 pocillos y de color blanco o negro
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15327190 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Forma del pocillo:
Base plana (pocillo F)
Base redonda (pocillo U)
Tratamiento de superficie:
No adherente
Sin tratar
Unión alta
Tamaño de la unidad:
50 PCS
paquete de 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Forma del pocillo Tratamiento de superficie unitSize
15327190 Blanco Base redonda (pocillo U) Sin tratar paquete de 50
10713767 Negro Base plana (pocillo F) Unión alta 50 PCS
10382883 Blanco Base plana (pocillo F) No adherente 50 PCS
10087842 Negro Base plana (pocillo F) No adherente 50 PCS
10745303 Negro Base plana (pocillo F) Sin tratar paquete de 50
15328271 Negro Base redonda (pocillo U) Unión alta paquete de 50
15284518 Negro Base redonda (pocillo U) Sin tratar paquete de 50
15314322 Negro Base redonda (pocillo U) No adherente paquete de 50
15338271 Blanco Base redonda (pocillo U) No adherente paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 15327190 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4512
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricada con poliestireno de calidad médica para ofrecer una mayor resistencia. Las microplacas de poliestireno sólidas blancas o negras de 384 pocillos Corning™ se utilizan para ensayos fluorescentes y de luminiscencia. Lote probado en cuanto a op
  • Mínima diafonía entre pocillos
  • Microplacas blancas que mejoran las señales luminiscentes y tienen luminiscencia de fondo baja
  • Microplacas negras que tienen fluorescencia de fondo baja y minimizan la dispersión de luz
  • Disponible sin tratar para ensayos basados en solución, con alta unión para aplicaciones de inmunoensayo o cultivo de tejido tratado para crecimiento celular.
  • Poliestireno de grado médico
  • Volumen del pozo: 112 μL
  • Volumen de trabajo: μ20 L a 80 μL
  • Área de superficie/pozo: 0,06 cm2
  • Las opciones de superficie tratada no tienen revestimiento, no requieren ninguna manipulación especial y son estables a temperatura ambiente
  • Las microplacas estériles se han esterilizado mediante radiación gamma y cuentan con certificado de apirógenas
  • Las dimensiones de la placa cumplen los estándares propuestos del sector
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Color Blanco
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Volumen de trabajo (métrico) De 5 to 40 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Sin tratar
Forma del pocillo Base redonda (pocillo U)
Para utilizar con (aplicación) De naturaleza hidrófoba y para la unión de biomoléculas mediante interacciones pasivas. Apto para la inmovilización de moléculas grandes, como los anticuerpos, que tienen grandes regiones hidrófobas