Learn More
Corning™ Placas para bioensayo cuadradas de 245 mm sin tratamiento
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10643053 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
245 x 245 x 20 mm
245 x 245 x 25 mm
245 x 245 x 26mm
Tamaño de la unidad:
16 PCS
20 PCS
paquete de 16
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
10643053 245 x 245 x 20 mm 20 PCS
10002611 245 x 245 x 26mm 16 PCS
10737041 245 x 245 x 25 mm paquete de 16
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10643053 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 431301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    309.00€
    288.34€ / paquete de 20
    Ahorro 20.66€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado con un área de crecimiento generosa de 500 cm2 para permitir ensayos más grandes y un mejor uso general del espacio en las incubadoras. Corning™ Las placas de bioensayo de perfil bajo cuadradas de 245 mm sin tratar brindan una opción superior para aplicaciones donde no se desea la adhesión de células.
Mejoran la eficiencia de los ensayos microbianos, incluyendo estudios de elevaciones de placa, replicación de genotecas y recogida de colonias.
  • Las placas de poliestireno cuentan con esferas de apilamiento para un apilamiento estable
  • Compatible con varios sistemas automatizados de recogida y trituración de colonias
  • Se suministran con tapa de ventilación para permitir un intercambio de gases uniforme
  • Estériles y certificadas como apirógenos
  • El diseño patentado (patente de EE. UU. n.° 5.856.176) permite un manejo más sencillo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Cuadrado
Capacidad (métrico) 150 mL (Pozo)
Color Transparente
Área de cultivo 500 cm2
Desechables Un solo uso
Material Poliestireno
Forma Cuadrado
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de cultivo celular
Incluye Tapa, sin asas
Dimensiones (L x An) 245 x 245 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 245 x 245 x 20 mm
Longitud (métrico) 245 mm
Anchura (métrico) 245 mm
Altura (métrico) 25 mm
Fondo (métrico) interior 12,5 mm