Learn More
Corning™ Matraz para dispositivos giratorios de vidrio reutilizables de 15 l con 4 bazos laterales verticales
Código de producto. 10455981 Tienda Corning Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro del tapón central (métrico):
12 cm
14 cm
Incluye:
Brazos laterales verticales
Tapa central y 4 brazos laterales verticales
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del tapón central (métrico) Incluye unitSize
10455981 12 cm Tapa central y 4 brazos laterales verticales cada uno
10198621 14 cm Brazos laterales verticales cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10455981 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 451215L
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Deflectores laterales; diseño de propulsor elástico
  • Se puede utilizar con motor de accionamiento directo o conjunto de paleta de accionamiento magnético
  • Los deflectores laterales mejoran la aireación y la agitación del contenido del matraz
  • El exclusivo diseño «elástico» del propulsor garantiza una agitación óptima
  • los brazos laterales verticales de 4, 45 mm permiten su uso con sondas y conectores de brazo lateral
  • Los vasos son de vidrio de borosilicato. Otras piezas están hechas de materiales que pueden limpiarse y esterilizarse para minimizar el riesgo de citotoxicidad.
  • Relaciones de altura a anchura uniformes para una mayor previsibilidad al ampliar en toda la gama de tamaños de recipientes
Piezas de repuesto para conectores de brazo lateral, consulte la cat. 1395-32LTC, 1395-45LTC, 1395-LTR y 1395LTMC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 11,4 in
Diámetro del tapón central (métrico) 12 cm
Diámetro del cuello central (métrico) 120 mm
Diámetro del brazo lateral interior (métrico) 2,9 cm
Diámetro exterior del cuello (métrico) 12 cm
Diámetro del brazo lateral (métrico) 4,5 cm
Diámetro del tapón del brazo lateral (métrico) 4,5 cm
Capacidad (métrico) 15 L
Para utilizar con (equipo) Motor de accionamiento directo o conjunto de paletas de accionamiento magnético
Altura (imperial) 18 in
Altura (métrico) 46 cm
Incluye Tapa central y 4 brazos laterales verticales
Estilo de cuello Vertical
N.º por caja 1/Cs.
N.° por paquete 1/Paq.
Ángulo del brazo lateral Vertical
Esterilidad No estéril
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro exterior (métrico) 29 cm