Learn More
Corning™ Placas de copolímero de olefina cíclica sin tratamiento de 1536 pocillos
Código de producto. 17770698 Tienda Corning Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
17770698 Negro, Fondo transparente paquete de 100
1 options
Código de producto. 17770698 Proveedor Corning™ N.º de proveedor 4564
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6790.00€
    6341.66€ / paquete de 100
    Ahorro 448.34€
    6% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-02-2027
Las microplacas no estériles tienen la parte superior lisa y el fondo plano y transparente.
Corning Las microplacas de 1536 pocillos son nuestras microplacas de mayor densidad disponibles para detección de alto rendimiento. Las microplacas cumplen con el tamaño y las dimensiones de microplaca estándar. Estas microplacas están disponibles en poliestireno negro sólido y blanco, con fondos redondos o planos y en formato de fondo transparente negro.
  • 127 μm espesor de película
  • Microplacas de base baja de 536 pocillos, fondo negro/transparente o blanco/transparente
  • Con código de barras
  • Códigos de barras personalizados disponibles para compatibilidad con el sistema Kalypsys y con sistemas UHTS
  • Baja autofluorescencia
  • Amplia resistencia química incluidos DMSO y alcohol
  • Alta estabilidad mecánica
  • Optimizadas para planicidad y uniformidad
  • Baja birrefringencia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Incluye código de barras
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 32 x 48
Tipo de enlace Poli-D-lisina
Color Negro, Fondo transparente
Para utilizar con (equipo) Dispensadores automatizados
Material Copolímero de cicloolefina
N.° de pocillos 1536
Volumen de trabajo (métrico) 8 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Poli-D-lisina
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Para utilizar con (aplicación) Para obtener una mayor sensibilidad
N.º por caja 100/caja
N.° por paquete 20/paq.
Cantidad 20/paq.