Learn More
Aceite de maíz, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Corn Oil |
| CAS | 8001-30-7 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | Bunge, Corn Germ Oil, Germ Oil of Semen Maydis, Gold-N-Sweet Pan Spray, Lipomul, Maydol, Maise Oil, Mazola Oil, Semen Maydis Oil, Semen Maydis Salad Oil, Uni Ace CS |