Learn More
Aceite de maíz, MP Biomedicals
Código de producto. 11495522 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 lb.
5 lb.
25 lb.
Tamaño de la unidad:
25 libras
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11495522 25 lb. 25 libras
11475522 1 lb. -
11485522 5 lb. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495522 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0290141425
Ácido oleico: 43-47%; Ácido linoleico: 39-42%; Ácido palmítico: 7-8%; Ácido esteárico: 3-4%, ácido araquídico: 0,5%; Aprox. 7,6 libras/gal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 8001-30-7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corn Oil
Cantidad 25 lb.