Learn More
CORM-401, MedChemExpress
Código de producto. 16427047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16427047 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16427047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY109804
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress CORM-401 is an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. CORM-401 induces NO increase in the regulation of endothelial calcium signalling. CORM-401 reduces TNF-α/CHX and H2O2-induced ROS production. CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis.
CORM-401 is an oxidant-sensitive CO-releasing molecule. CORM-401 induces NO increase in the regulation of endothelial calcium signalling. CORM-401 reduces TNF-α/CHX and H2O2-induced ROS production. CORM-401 uncouples mitochondrial respiration and inhibits glycolysis.
Specifications
Nombre del producto químico o material CORM-401
Forma física Solid
CAS 1001015-18-4
Color Yellow
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H6MnNO6S2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (75.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C1=[S][Mn+](C#O)(C#O)(C#O)(C#O)[S-]1)CC([O-])=O.[H+]
Peso molecular (g/mol) 331.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.2
Porcentaje de pureza 98.0%