Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Anillos de corcho
Código de producto. 10085471
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
80 mm
110 mm
140 mm
170 mm
Diámetro interior (métrico):
30 mm
60 mm
90 mm
120 mm
Peso (métrico):
30 g
50 g
60 g
90 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) Peso (métrico) unitSize
10085471 80 mm 30 mm 30 g cada uno
10649521 110 mm 60 mm 50 g cada uno
10595482 140 mm 90 mm 60 g cada uno
10390842 170 mm 120 mm 90 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10085471 Proveedor Usbeck Laborgeraete™ N.º de proveedor 5671
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Matraces de apoyo con Usbeck Laborgaraete™ Anillos de corcho fabricados a partir de corcho comprimido. Los anillos amortiguan los cristales de laboratorio y mantienen los artículos en posición vertical.
  • Altura: 30 mm
  • Se adapta a una variedad de tamaños de matraces
  • 1Pack
Especificaciones
Material Corcho comprimido
Altura (métrico) 30 mm
Diámetro interior (métrico) 30 mm
Diámetro exterior (métrico) 80 mm
Admite Frascos de hasta 10 a 100 ml
Tipo de producto Anillo de corcho
Forma Redondo
Cantidad 1 unidad
Peso (métrico) 30 g