Learn More
Witeg™ Anillos de laboratorio de corcho
Código de producto. 11869030
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
11869030 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11869030 Proveedor Witeg™ N.º de proveedor 9 302 004
Una opción económica para sujetar matraces, placas y mucho más.
  • Para matraces de fondo redondo de 6000 a 10000 mL
  • Diámetro exterior de 170 mm, diámetro interior de 120 mm.
Especificaciones
Material Corcho
Para utilizar con (equipo) Matraces de fondo redondo, 6000 a 10000 ml
Diámetro exterior (métrico) 170 mm
Tipo de producto Anillo de soporte
Diámetro interior (métrico) 120 mm