Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración CORIO™
Código de producto. 15420592
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
39 × 23 × 65 cm
41 × 44 × 41 cm
42 × 24 × 66 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
15420592 41 × 44 × 41 cm cada uno
15410592 39 × 23 × 65 cm cada uno
15430592 42 × 24 × 66 cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15420592 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9012702
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Baño de circulación de calentamiento/refrigeración silencioso con una gran relación precio-rendimiento. Ideal para todas las tareas estándar en laboratorios e industrias.
  • Modelos para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
  • Conexiones externas de la bomba (M16 × 1)
  • Conexión USB
  • El diseño de bobina de refrigeración que ahorra espacio proporciona más espacio utilizable en el depósito de baño
  • Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
  • Rejilla de ventilación extraíble
  • Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Descripción Baño de circulación calefactado/refrigeración
Capacidad (métrico) De 3 a 4 L
Capacidad de refrigeración 0,22 kW a 20 °C
Caudal 15/ l/min
Intervalo de temperatura De -20 °C a +150 °C
Tipo Baño de circulación refrigerado/calefactado
Pantalla LED
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior (conexiones de bomba M16x1 macho)
Material Acero inoxidable
Presión máxima 0,35 bar
Modelo CORIO CD-201F
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 41 × 44 × 41 cm
Peso (métrico) 26 kg