Learn More
JULABO™ Baño de circulación de inmersión de calentamiento CORIO™ CP
Código de producto. 16419339
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
De 8 a 27 l/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
16419339 De 8 a 27 l/min cada uno
1 options
Código de producto. 16419339 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9013000
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
El baño de circulación CORIO™ puede equiparse con un conjunto de bomba opcional para el control de temperatura de aplicaciones externas.
  • Control preciso de la temperatura
  • Para aplicaciones internas y externas
  • Para depósitos de baño con un volumen de llenado máximo de 50 l
  • Profundidad de inmersión: Entre 7,5 y 16,5 cm
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Todos los productos ofrecen un funcionamiento intuitivo y fácil de usar
  • Cambio sencillo de la bomba entre circulación interna y externa
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Conexión USB
  • Interfaz RS232 para la comunicación en línea
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Tipo de controlador PID1
Caudal De 8 a 27 l/min
Intervalo de temperatura De 20 °C a 200 °C
Pantalla LED
Circulación externa Sí
Capacidad calorífica 2 kW
Capacidad de la bomba De 0,1 a 0,7 bar
Estabilidad de la temperatura ±0,02 °C
Temporizador Sí
Conexiones USB Sí
Viscosidad Máx. 50 cST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 16 × 13,2 × 36,2 cm
Peso (métrico) 2,5 kg