Learn More
JULABO CORIO Circulador de refrigeración/calentamiento CP-800F con refrigerantes naturales
Código de producto. 17947821
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 5 a 7,5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17947821 De 5 a 7,5 l cada uno
1 options
Código de producto. 17947821 Proveedor JULABO N.º de proveedor 9013715.N1
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Circuladores refrigerados de la CORIO La gama CP es adecuada para aplicaciones con un rango de temperatura de hasta +200 °C. El rendimiento mejorado de la bomba garantiza que son adecuados para tareas de control de temperatura sencillas en combinación con aplicaciones externas.
  • El diseño optimizado del tanque del baño y del serpentín de enfriamiento hace que el baño sea más espacioso y fácil de usar para el operador.
  • Las ranuras de ventilación y las conexiones están ubicadas en la parte delantera y trasera, lo que permite colocar varias unidades una al lado de la otra para ahorrar espacio.
  • Modelos para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • USB conexión
  • Interfaz RS232 para la comunicación en línea
  • Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
  • Rejilla de ventilación extraíble
  • Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Conexión de bomba integrada M16 ×1
  • El diseño de bobina de refrigeración que ahorra espacio proporciona más espacio utilizable en el depósito de baño
  • Sistema de alerta rápida de nivel de líquido bajo
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 5 a 7,5 l
Comunicaciones RS232, USB
Capacidad de refrigeración 0,84 kW a 20 °C
Caudal De 8 a 27 l/min
Tipo de bomba Bomba de inmersión
Intervalo de temperatura De -40 °C a +200 °C
Tipo Baño de circulación
Requisitos eléctricos 200/230 V 50/60 Hz