Learn More
Julabo™ CORIO Circulador de refrigeración/calentamiento CP-449F con refrigerante natural
Código de producto. 17883036
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 21 a 30 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17883036 De 21 a 30 L cada uno
1 options
Código de producto. 17883036 Proveedor Julabo™ N.º de proveedor 9013716.N1
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Circuladores refrigerados y de calefacción de la CORIO La gama CP es adecuada para aplicaciones con un rango de temperatura de hasta +200 °C. El rendimiento mejorado de la bomba garantiza que son adecuados para tareas de control de temperatura sencillas en combinación con aplicaciones externas.
  • Adecuado para aplicaciones con un rango de temperatura de hasta +200 °C.
  • El rendimiento mejorado de la bomba garantiza la idoneidad para tareas sencillas de control de temperatura en combinación con aplicaciones externas.
  • El volumen de baño excepcionalmente grande hace que la unidad sea ideal para templar con precisión muestras más grandes o una variedad de diferentes en el baño.
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 21 a 30 L
Certificaciones/conformidad CE
Comunicaciones USB, RS232
Capacidad de refrigeración 440 W
Caudal De 8 a 27 l/min
Tipo de bomba Centrífuga
Intervalo de temperatura -32 °C a +200 °C
Tipo Baño de circulación
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz