Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración CORIO™ CP-200 F
Código de producto. 16358355
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 3 a 4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
16358355 De 3 a 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 16358355 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9013701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los baños de circulación refrigerados ofrecen un rendimiento mejorado de la bomba para facilitar las tareas de control de temperatura hasta 200 °C.
  • Modelos para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Conexiones externas de la bomba
  • Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
  • Conexión USB
  • Interfaz RS232 para la comunicación en línea
  • El diseño de bobina de refrigeración que ahorra espacio proporciona más espacio utilizable en el depósito de baño
  • Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
  • Rejilla de ventilación extraíble
  • Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
Especificaciones
Temperatura ambiente De 5 a 40 °C
Tipo de controlador PID1
Capacidad (métrico) De 3 a 4 L
Capacidad de refrigeración 0,2 kW a 20 °C
Caudal De 8 a 27 l/min
Intervalo de temperatura De -20 °C a +200 °C
Pantalla LED
Circulación externa Sí
Capacidad calorífica 2 kW
Incluye 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior. (Conexiones de bomba M16x1 macho)
Capacidad de la bomba De 0,1 a 0,7 bar
Refrigerante R134a
Estabilidad de la temperatura ± 0,03 °C
Temporizador Sí
Conexiones USB Sí
Viscosidad Máx. 50 cST
Dimensiones interiores (F x An x Al) 13 x 15 x 15 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 39 × 23 × 65 cm
Peso (métrico) 26 kg