Learn More
JULABO™ Baño de circulación de calentamiento/refrigeración CORIO™ CP-1000 F
Beschreibung
- Modelos para aplicaciones internas y externas
- Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
- Muy silencioso
- Fácil conmutación entre circulación interna y externa
- Conexiones externas de la bomba
- Bomba de presión potente e infinitamente ajustable
- Conexión USB
- Interfaz RS232 para la comunicación en línea
- El diseño de bobina de refrigeración que ahorra espacio proporciona más espacio utilizable en el depósito de baño
- Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
- Rejilla de ventilación extraíble
- Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
- Clase III (FL) según DIN 12876-1
Spezifikation
Spezifikation
| Temperatura ambiente | De 5 a 40 °C |
| Tipo de controlador | PID1 |
| Capacidad (métrico) | De 5 a 7,5 l |
| Capacidad de refrigeración | 1 kW a 20 °C |
| Caudal | De 8 a 27 l/min |
| Intervalo de temperatura | -50°C a +200°C |
| Pantalla | LED |
| Circulación externa | Sí |
| Capacidad calorífica | 2 kW |
| Incluye | 2 racores para tubos de 8 y 12 mm de diámetro interior. (Conexiones de bomba M16x1 macho) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?