Learn More
JULABO CORIO Circulador refrigerado/calefactor CD-200F con refrigerantes naturales
Código de producto. 17987801
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 3 a 4 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17987801 De 3 a 4 L cada uno
1 options
Código de producto. 17987801 Proveedor JULABO N.º de proveedor 9012701.N1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4335.00€
    3931.00€ / paquete de 1
    Ahorro 404.00€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Circuladores refrigerados/calefactores de la CORIO La serie CD se distingue por una excelente relación precio-rendimiento. Duraderos y confiables, son adecuados para una amplia gama de trabajos estándar y rutinarios tanto en laboratorios como en entornos industriales.
  • Modelos para aplicaciones internas y externas
  • Pantalla blanca, brillante y fácil de leer
  • Muy silencioso
  • USB conexión
  • Conexión de bomba integrada M16 ×1
  • Fácil conmutación entre circulación interna y externa
  • Tapa de baño y grifo de drenaje incluidos
  • Rejilla de ventilación extraíble
  • Unidad de refrigeración sin aireadores laterales
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
  • El diseño de bobina de refrigeración que ahorra espacio proporciona más espacio utilizable en el depósito de baño
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 3 a 4 L
Comunicaciones USB
Capacidad de refrigeración 0,22 kW a 20 °C
Caudal 15/ l/min
Tipo de bomba Bomba de inmersión
Intervalo de temperatura De -20 °C a +150 °C
Tipo Baño de circulación
Requisitos eléctricos 230 V 50 Hz