Learn More
Corin, MedChemExpress
Código de producto. 16467117
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16467117 5 mg 5 miligramos
16444398 10 mg 10 miligramos
16440717 50 mg 50 miligramos
16405296 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16467117 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111048
MedChemExpress Corin is a dual inhibitor of histone lysine specific demethylase (LSD1) and histone deacetylase (HDAC), with a Ki(inact) of 110 nM for LSD1 and an IC50 of 147 nM for HDAC1.
Corin is a dual inhibitor of histone lysine specific demethylase (LSD1) and histone deacetylase (HDAC), with a Ki(inact) of 110 nM for LSD1 and an IC50 of 147 nM for HDAC1.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Corin
Forma física Solid
CAS 1808113-09-8
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28N4O2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (233.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=C([C@H]2[C@H](N)C2)C=C1)CCCC3=CC=C(C(NC4=CC=CC=C4N)=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 428.53
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.53
Porcentaje de pureza 95.34%