Learn More
(-)-Corey Lactone Diol, TRC
Código de producto. 30356023
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30356023 250 mg 250 miligramos
30349498 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30356023 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC694995250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32233-40-2
Fórmula molecular C8H12O4
Peso molecular (g/mol) 172.18
Sinónimo (3aR,4S,5R,6aS)Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one, [3aR-(3aalpha,4alpha,5beta,6aalpha)]Hexahydro-5-hydroxy-4-(hydroxymethyl)-2H-cyclopenta[b]furan-2-one
Nombre IUPAC (3aR,4S,5R,6aS)-5-hidroxi-4-(hidroximetil)-3,3a,4,5,6,6a-hexahidrociclopenta[b]furano-2-uno
SMILES OC[C@H]1[C@H](O)C[C@@H]2OC(=O)C[C@H]12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (-)-Corey Lactone Diol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12O4/c9-3-5-4-1-8(11)12-7(4)2-6(5)10/h4-7,9-10H,1-3H2/t4-,5-,6-,7+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0736